Méthylcyclohexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
31861.36EA 130 EUR InStock
31861.36 31861.22
Méthylcyclohexane ≥99%
Méthylcyclohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 108-87-2
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -4°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.771
Refractive Index: 1.4230
Appearance: Colourless
Melting Point: -126°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 505972
Merck Reference: 14,6047
UN No.: 2296
MDL No.: MFCD00001497
Formule: C₆H₁₁CH₃
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C
Point de fusion: –126 °C
Densité: 0,771
Point d'éclair: –4 °C (–25 °F)
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/11/773411.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité