Méthylcyclohexane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15085000EA 76.3 EUR InStock
EHERC15085000
Méthylcyclohexane
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –126 °C
Densité: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/11/773411.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité