Méthylcyclopentane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA15085040EA 70.7 EUR InStock
EHERCA15085040
Méthylcyclopentane
Méthylcyclopentane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –142 °C
Densité: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Numéro MDL: MFCD00001382
Numéro CAS: 96-37-7
ONU: 2298
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité