Pentylcyclohexane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pentylcyclohexane, 1-Cyclohexylpentane, Amylcyclohexane
B21326.04 B21326.09
B21326.04EA 54.7 EUR InStock
B21326.04 B21326.09
Pentylcyclohexane ≥98%
Pentylcyclohexane
Purity: 98%
CAS No.: 4292-92-6
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4445
Odour: Mild
Melting Point: -58°
Boiling Point: 202°
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00019402
Formule: C₁₁H₂₂
MW: 154,3 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.800
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019402
Numéro CAS: 4292-92-6
EINECS: 224-296-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité