Bicyclohexyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
402211000 402210250
ACRO402211000EA 189 EUR InStock
ACRO402211000 ACRO402210250
Bicyclohexyle 99%
Bicyclohexyle
Formule: C₁₂H₂₂
MW: 166,31 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Point de fusion: 3…4 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003815
Numéro CAS: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité