1,2-Dichlorooctafluorocyclohexène
004724-1G 004724-5G
FLUO004724-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004724-1G FLUO004724-5G
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexène
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexène
Formule: C₆Cl₂F₈
MW: 294,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039466
Numéro CAS: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité