Cycloheptène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
304260050 304260250
ACRO304260050EA 104 EUR InStock
ACRO304260050 ACRO304260250
Cycloheptène 95%
Cycloheptène
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 114.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: –006 °C
Numéro MDL: MFCD00004156
Numéro CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
ONU: 2242
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité