Cyclohexène 99% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 64.6 EUR InStock
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Cyclohexène 99% stabilisé, pur
Cyclohexène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001539
Numéro CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
ONU: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité