cis-Cyclooctène 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with IRGANOX 1076
A13477.AD A13477.AE A13477.AK A13477.AP
A13477.ADEA 38.6 EUR InStock
A13477.AD A13477.AE A13477.AK A13477.AP
cis-Cyclooctène 95% stabilisé
cis-Cyclooctène
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 931-87-3
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4700
Odour: Recognizable
Melting Point: -16°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1280166
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001753
Formule: C₈H₁₄
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0.848
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001753
Numéro CAS: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité