1-Méthylcyclohexene 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15014.06 L15014.14
L15014.06EA 31.8 EUR InStock
L15014.06 L15014.14
1-Méthylcyclohexene 96%
1-Méthylcyclohexene
Purity: 96%
CAS No.: 591-49-1
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 108-112°
Beilstein Reference: 1304483
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001548
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Point d'ébullition: 108…112 °C
Point de fusion: –120.4 °C
Densité: 0.810
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001548
Numéro CAS: 591-49-1
EINECS: 209-718-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité