1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
159610250 159611000
ACRO159610250EA 71 EUR InStock
ACRO159610250 ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C (7.5 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005554
Numéro CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité