1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
A13437.06 A13437.14 A13437.22
A13437.06EA 26.5 EUR InStock
A13437.06 A13437.14 A13437.22
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Purity: 98%
CAS No.: 3001-72-7
Molecular Formula: C7H12N2
Formula Weight: 124.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 95-98°/7mm
Beilstein Reference: 2417
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005554
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C (7 mmHg)
Densité: 1.042
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005554
Numéro CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité