Dibenzo[a,h]anthracène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20700000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20700000
Dibenzo[a,h]anthracène
Dibenzo[a,h]anthracène
Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 524 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 266 °C
Densité: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003708
Numéro CAS: 53-70-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03054
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité