1,4-Dioxanne 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
167800025 167805000 167800010
ACRO167800025EA 415 EUR InStock
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioxanne 99+% pour la spectroscopie
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.034 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité