1,4-Dioxanne 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39118.AP 39118.K2 39118.K7 39118.AY
39118.APEA 83.1 EUR InStock
39118.AP 39118.K2 39118.K7 39118.AY
1,4-Dioxanne 99+% ACS
1,4-Dioxanne
Purity: 99+%
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.034
Point d'éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité