1,4-Dioxanne, anhydre ≥99.8%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Glycoléthylétherp-Dioxanne
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
43821.AEEA 72.9 EUR InStock
43821.AE 43821.M1 43821.K2
1,4-Dioxanne, anhydre ≥99.8%
1,4-Dioxanne
Purity: 99.8%
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: 11,8 °C
Densité: 1,034
Point d'éclair: 12 °C (54 °F)
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité