1,4-Dioxanne, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 401 EUR InStock
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioxanne, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité