1,4-Dioxanne ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 25 ppm
23532.297EA 74.9 EUR InStock
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioxanne ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité