2,7-Dibromofluorene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO355240250EA 163 EUR InStock
ACRO355240250 ACRO355240050
2,7-Dibromofluorene 99%
2,7-Dibromofluorene
Formule: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019048
Numéro CAS: 16433-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité