2,7-Dibromofluorene
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
005333-25G 005333-5G
FLUO005333-25GEA 46.78 EUR InStock
FLUO005333-25G FLUO005333-5G
2,7-Dibromofluorene
2,7-Dibromofluorene
Formule: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019048
Numéro CAS: 16433-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité