2-Bromofluorene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154220250 154221000
ACRO154220250EA 103 EUR InStock
ACRO154220250 ACRO154221000
2-Bromofluorene 95%
2-Bromofluorene
Formule: C₁₃H₉Br
Point d'ébullition: 185 °C (135 mmHg)
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001115
Numéro CAS: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité