2-Bromofluorene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07589.06EA 38.7 EUR InStock
L07589.06 L07589.14
2-Bromofluorene 95%
2-Bromofluorene
Purity: 95%
CAS No.: 1133-80-8
Molecular Formula: C13H9Br
Formula Weight: 245.12
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/135mm
MDL No.: MFCD00001115
Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245,12 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (135 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001115
Numéro CAS: 1133-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité