9-Bromofluorene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10428.06 A10428.18
A10428.06EA 59 EUR InStock
A10428.06 A10428.18
9-Bromofluorene ≥97%
9-Bromofluorene
Purity: 98+%
CAS No.: 1940-57-4
Molecular Formula: C13H9Br
Formula Weight: 245.12
Odour: Irritating
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 2047220
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001133
Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245,12 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001133
Numéro CAS: 1940-57-4
EINECS: 217-722-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité