Hexafluoroaluminate de trisodium ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
36345.18 36345.30
36345.18EA 141 EUR InStock
36345.18 36345.30
Hexafluoroaluminate de trisodium ≥99.5% (base métaux)
Hexafluoroaluminate de trisodium
Purity: 99.5%
CAS No.: 13775-53-6
Molecular Formula: Na3AlF6
Formula Weight: 209.95
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 2.90
Melting Point: 1000°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003507
Formule: AlF₆Na₃
MW: 209,94 g/mol
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 2.90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003507
Numéro CAS: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité