Lithium aluminium hydrure ≥97%, en pastilles
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tétrahydruroaluminate de lithiumHydrure d'aluminium-lithium
89643.14EA 68.5 EUR InStock
89643.14 89643.36
Lithium aluminium hydrure ≥97%, en pastilles
Lithium aluminium hydrure
Formule: H₄AlLi
MW: 37,95 g/mol
Point de fusion: >125 °C (déc.)
Densité: 0,917
Numéro MDL: MFCD00011075
Numéro CAS: 16853-85-3
ONU: 1410
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,00348
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité