di-Lithium tétraborate 98+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
206940010 206942500
ACRO206940010EA 376 EUR InStock
ACRO206940010 ACRO206942500
di-Lithium tétraborate 98+% pour analyses
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Point de fusion: 930 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité