di-Lithium tétraborate ≥99.6% (base métaux)
Attention
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
12592.18 12592.30 12592.A1
12592.18 12592.30 12592.A1
di-Lithium tétraborate ≥99.6% (base métaux)
di-Lithium tétraborate
Purity: 99.6% CAS No.: 12007-60-2 Molecular Formula: B4Li2O7 Formula Weight: 169.12 Physical Form: Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 930° Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00011083
Formule: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Point de fusion: 930 °C
Densité: 2.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,5524
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité