L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium tétraborate, anhydrous 98% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
206291000 206295000 206290025
ACRO206291000EA 32.6 EUR InStock
ACRO206291000 ACRO206295000 ACRO206290025
di-Sodium tétraborate, anhydrous 98% analysis_for
di-Sodium tétraborate
Formule: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Point d'ébullition: 1575 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 741 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité