L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium tétraborate, anhydrous 99,5 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
12305.A1 12305.A7
12305.A1EA 68.3 EUR InStock
12305.A1 12305.A7
di-Sodium tétraborate, anhydrous 99,5 Metals basis
di-Sodium tétraborate
Purity: 99.5% CAS No.: 1330-43-4 Molecular Formula: B4Na2O7 Formula Weight: 201.22 Physical Form: 12 Mesh Granular Density: 2.367 Refractive Index: 1.501 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 741° Boiling Point: 1575° dec. Solubility: Slowly soluble in water Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00081185
Formule: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Point d'ébullition: 1575 °C (déc.)
Point de fusion: 741 °C
Densité: 2.367
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité