L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spectromelt® B 10 (di-Sodium tétraborate), Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
MQ100
1.06304.1000 1.06304.5000
1.06304.1000EA 309 EUR InStock
1.06304.1000 1.06304.5000
Spectromelt® B 10 (di-Sodium tétraborate), Supelco®
di-Sodium tétraborate
Formule: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Point d'ébullition: 1575
Point de fusion: 742
Densité: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité