L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium tétraborate hydraté (∼ 85% Na₂B₄O₇) pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Borax, Tetraboron disodium heptaoxide hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 77.1 EUR InStock
1.06310.0250 1.06310.9050
di-Sodium tétraborate hydraté (∼ 85% Na₂B₄O₇) pour analyses, Supelco®
di-Sodium tétraborate hydraté
Di-sodium tetraborate (85% Na2B4O7) pour analyses.
Formule: B₄Na₂O₇·xH₂O
MW: 219.23 g/mol
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 12267-73-1
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité