di-Sodium tétraborate
Fournisseur: Molekula
MOLEM65439963EA 0 EUR InStock
MOLEM65439963
di-Sodium tétraborate
di-Sodium tétraborate
Formule: Na₂B₄O₇
MW: 201,22 g/mol
Point d'ébullition: 1575 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 742 °C
Densité: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
Merck Index: 12,08733
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité