di-Sodium tétraborate, anhydre ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27716.290EA 110 EUR InStock
27716.290 27716.368
di-Sodium tétraborate, anhydre ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium tétraborate
Formule: Na₂B₄O₇
Point d'ébullition: 1575 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 742 °C
Densité: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Water Max. 1.0%
Sulphate (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Iron) Max. 40 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité