Tétrafluoroborate de lithium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Lithium tétrafluoroborate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14347.0010EA 70.6 EUR InStock
8.14347.0010 8.14347.9999
Tétrafluoroborate de lithium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrafluoroborate de lithium
Formule: BF₄Li
MW: 93,74 g/mol
Densité: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011087
Numéro CAS: 14283-07-9
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 324 °C (decomposition)
Molar Mass 93.74 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité