Tétrafluoroborate de sodium ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium fluoroborate
11562.36 11562.A3
11562.36EA 56 EUR InStock
11562.36 11562.A3
Tétrafluoroborate de sodium ≥95%
Tétrafluoroborate de sodium
Purity: 95% CAS No.: 13755-29-8 Molecular Formula: BF4Na Formula Weight: 109.79 Physical Form: Lump/Granular Density: 2.47 Appearance: White to off-white Melting Point: 384° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8617 MDL No.: MFCD00003515
Fluorinating agent
Formule: BF₄Na
MW: 109,79 g/mol
Point de fusion: 384 °C (dec.)
Densité: 2.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003515
Numéro CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 14,8617
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité