Tétrafluoroborate de sodium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium tétrafluoroborate
A12393.22EA 27.3 EUR InStock
A12393.22 A12393.36 A12393.A3
Tétrafluoroborate de sodium ≥97%
Tétrafluoroborate de sodium
Formule: BF₄Na
MW: 109,79 g/mol
Point de fusion: 384 °C (déc.)
Densité: 2,47
Numéro MDL: MFCD00003515
Numéro CAS: 13755-29-8
Merck Index: 14,8617
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité