Tétrahydroborate de lithium ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
32563.09 32563.18
32563.09EA 175 EUR InStock
32563.09 32563.18
Tétrahydroborate de lithium ≥95%
Tétrahydroborate de lithium
Purity: 95% CAS No.: 16949-15-8 Molecular Formula: BH4Li Formula Weight: 21.78 Physical Form: Powder Density: 0.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 280° dec. Solubility: Soluble in ether, THF, and aliphatic amines Merck Reference: 14,5525 UN No.: 1413 MDL No.: MFCD00011088
Strong reducing agent. Used to reduce compounds containing ketones, aldehydes, ester carbonyls, acid chlorides, lactones, and epoxides
Formule: H₄BLi
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Densité: 0.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011088
Numéro CAS: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
ONU: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,5525
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité