Sodium borohydrure 98%, en pastilles (1-2 cm)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 81.7 EUR InStock
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Sodium borohydrure 98%, en pastilles (1-2 cm)
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Point de fusion: 360 °C (dec.)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité