Sodium borohydrure 98%, en grenailles ∼ 3 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
419471000 419475000
ACRO419471000EA 73.7 EUR InStock
ACRO419471000 ACRO419475000
Sodium borohydrure 98%, en grenailles ∼ 3 mm
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Point de fusion: 360 °C (dec.)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granules
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.2 % (Coulometric)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité