Sodium borohydrure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35788.22 35788.36
35788.22EA 84.8 EUR InStock
35788.22 35788.36
Sodium borohydrure ≥97%
Sodium borohydrure
Purity: 97+% CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: NaBH4 Formula Weight: 37.83 Physical Form: -10+40 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Solubility: Soluble in water, ammonia and amines. Insoluble in ether Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
As a reducing agent for organic, inorganic and organometallic compounds, as a bleaching agent, in the recycling of gold and platinum metals, in organic synthesis, nonaqueous reducing agent for aldehydes, ketones, and schiff bases
Formule: NaBH₄
Point de fusion: 400 °C (dec.)
Densité: 1.074
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8592
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité