Sodium borohydrure pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sodium tétrahydridoborateSodium tétrahydruroborateSodium tétrahydroborate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06371.0100EA 392 EUR InStock
1.06371.0100
Sodium borohydrure pour analyses, Supelco®
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Point de fusion: 400 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité