Sodium borohydrure ≥99%, TraceSELECT™ pour détermination des formeurs d'hydrures par aas, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
71321-100G 71321-25G
71321-100GEA 300 EUR InStock
71321-100G 71321-25G
Sodium borohydrure ≥99%, TraceSELECT™ pour détermination des formeurs d'hydrures par aas, Fluka™
Sodium borohydrure
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • Ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • Sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • The acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (µg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Formule: NaBH₄
Point d'ébullition: 400 °C (1.027 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 1.074 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.5 %
Arsenic (As) Max. 0.05 ppm
Mercury (Hg) Max. 50 ppb
Antimony (Sb) Max. 0.05 ppm
Selenium (Se) Max. 0.05 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité