Potassium bromure, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.04900.9029EA 0 EUR InStock
1.04900.9029 1.04900.1000
Potassium bromure, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Merck Index: 12,07780
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité