Potassium bromure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04904.0100 1.04904.0500
1.04904.0100EA 365 EUR InStock
1.04904.0100 1.04904.0500
Potassium bromure, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 730 °C
Molar Mass 119.00 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Boiling Point 1435 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (795 °C)
Density 2.75 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité