Potassium bromure
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9252.1EA 41.9 EUR InStock
ROTH9252.1
Potassium bromure
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité