L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium bromure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
A137.1 A137.2
ROTHA137.1EA 26.9 EUR InStock
ROTHA137.1 ROTHA137.2
Potassium bromure
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435
Point de fusion: 730
Densité: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité