Lithium bromure, anhydre 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bromure de lithium
ACRO199875000EA 153 EUR InStock
ACRO199875000 ACRO199870100 ACRO199871000 ACRO199870025
Lithium bromure, anhydre 99+% pour analyses
Lithium bromure
Formule: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Point d'ébullition: 1265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3,46 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
Merck Index: 13,05548
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C)
pH 6 to 12 (4 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Carbonate (CO3) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≤400 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité