Lithium bromure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
43746.22 43746.14
43746.22EA 513 EUR InStock
43746.22 43746.14
Lithium bromure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Lithium bromure
Purity: 99.99% CAS No.: 7550-35-8 Molecular Formula: BrLi Formula Weight: 86.85 Physical Form: Powder/Granular, Ampouled under argon Density: 3.464 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1265° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00011077
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3.464
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,5526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité