Lithium bromure
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Bromure de lithium
1.05669.1000EA 368 EUR InStock
1.05669.1000
Lithium bromure
Lithium bromure
Formule: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Point d'ébullition: 1265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
Merck Index: 13,05548
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité