Sodium bromure ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36444.36 36444.A3
36444.36EA 71.1 EUR InStock
36444.36 36444.A3
Sodium bromure ≥99.0% ACS
Sodium bromure
Purity: 99.0% min CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Physical Form: Crystalline Density: 3.203 Refractive Index: 1.6412 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 755 °C
Densité: 3.203
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 14,8594
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité